missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Occludin Monoclonal Antibody (OC-3F10), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen 331511
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Especificaciones
Occludin | |
Monoclonal | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.4 | |
Q16625, Q28269, Q61146, Q6P6T5 | |
OCLN | |
GST fusion protein consisting of the C-terminal region (∽150aa) of human occludin. | |
100 μg | |
Primary | |
Canine, Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG1 κ |
Immunocytochemistry | |
OC-3F10 | |
FITC | |
OCLN | |
AI503564; BLCPMG; Occludin; occludin 1B; Ocl; Ocln; phosphatase 1, regulatory subunit 115; PPP1R115; tight junction protein occludin; tight junction structural protein | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
100506658, 18260, 403844, 83497 | |
4° C, store in dark | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Occludin Monoclonal Antibody (OC-3F10), FITC, Invitrogen™ > 100 μg; FITC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido