Learn More
Carl Zeiss™ Objective EC Plan Neofluar
Utilice estos objetivos universales para todos los métodos de contraste: campo claro, campo oscuro, contraste de fase, CID, fluorescencia y Pol. Zeiss™ Objective EC Plan Neofluar posee una alta potencia resolutiva y ofrece imágenes brillantes de alto contraste completamente planas para la observación y la documentación.
Marca:  Carl Zeiss™ 420350-9900-000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11875560
  • 2149.04€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plan-Neofluar de mayor contraste
  • Luz difusa minimizada: con un aumento visible importante en el contraste
  • Alta transmisión de longitudes de onda a partir del intervalo UV cercano (> 40 % empezando en 340 nm)
  • Gracias a los tipos de vidrio de baja autofluorescencia, estos objetivos son
  • Ideales para microscopía de epifluorescencia
Especificaciones
Especificaciones
Objetivo EC
20X.