Learn More
Zeiss™ Objective EC Plan-Neofluar
Enhanced Contrast “Plan-Neofluar” universal objectives with consequentliy minimized stray light. Use of glass types of low autofluorescence makes these objectives ideal for epi-fluorescence microscopy
Marca:  Zeiss™ 440340-9904-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11840893
  • 2102.83€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aumento visible del contraste importante para todos los métodos de contraste: campo claro, campo oscuro, contraste de fases, DIC, fluorescencia, Pol
  • Posee una alta potencia resolutiva y ofrece imágenes brillantes de alto contraste completamente planas para la observación y la documentación
  • Alta transmisión de longitudes de onda a partir del intervalo UV cercano (> 40 % empezando en 340 nm)
  • Los miembros de la familia especiales son los objetivos de la EC Epiplan-Neofluar para trabajos de luz reflejada
  • Objetivo antiflex EC Plan-Neofluar para contraste de reflexión
  • Objetivos Pol EC Plan-Neofluar para requisitos de microscopía de polarización
Especificaciones
Especificaciones
Objetivo EC Plan-Neofluar
2 mm
20X