Learn More
Carl Zeiss™ Objetivo A acromático
Utilice estos objetivos universales para la investigación rutinaria. Los objetivos Zeiss™ A-Plan proporcionan gran contraste y se pueden utilizar con lentes con un campo de visión de hasta 23 mm.
Marca: Carl Zeiss™ 421060-9900-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Esta clase de objetivos proporciona una alternativa interesante a los objetivos Achroplan, tanto en aplicaciones de rutina como de investigación
- Permiten métodos de contraste que abarcan desde campo claro hasta contraste de fase y para la longitud de onda de excitación dentro del espectro visible
- Se pueden utilizar para trabajo de epifluorescencia
Especificaciones
M27 | |
Abertura numérica:0,65 mm | |
40X. | |
1 unidad |