Learn More
Waters Corporation Oasis HLB Online Column
The Oasis HLB on-line column is designed for rugged, reproducible, and ultra-fast on-line SPE.
Especificaciones
Longitud (métrico) | 20 mm |
---|---|
Forma de partícula | Esférica |
Tamaño de poro | 80Å |
Cantidad | 1/Ea. |
Con desactivación terminal | No |
Descripción
- The on-line column contains the universal polymeric Oasis HLB sorbent, which is optimized for the extraction of a wide range of analytes from various matrices.
- The Oasis HLB on-line column is designed for use with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
- The column features traditional HPLC column fittings and hardware.
Especificaciones
20 mm | |
80Å | |
No |
Esférica | |
1/Ea. | |
Columna |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Waters Corporation Oasis HLB Online Column