Learn More
Oakton™ Pantalla grande resistente al agua pHTestr™ 30
Versatile, compact design works in a field or laboratory setting.
155.00€
Especificaciones
Exactitud (pH) | ± 0,01 |
---|---|
Exactitud (temperatura) | ± 1 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Función de retención, apagado automático, mensajes de error, resistente al agua, al polvo y flota |
Measurement Modes | pH |
Calibración | Automático |
Includes: Meter Only package includes meter, electrode, four 1.5V batteries, instructions. Meter Kit package includes meter; electrode; two each of pH 4.01, 7.00, 10.00 buffers and rinse solution in single-use pouches, sample jar, batteries, instructions and hard Plastic carrying case
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13444606
|
Oakton™
35634-30 |
pH Tester |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Simultaneous pH and temperature display
- Temperature measurement from 0.0° to 50.0°C
- Suitable for most ASTM and EPA test procedures
- Microprocessor-based, with accurate readings to 0.01pH
- Replaceable double-junction electrode (S65290 or NC9830226) has extra reference gel for longer electrode life
- Automatic temperature compensation
- Push-button three-point calibration
- Auto buffer recognition: selectable buffer sets
- Hold function; auto-off; error messages
- Waterproof, dustproof and floatable; certifiable to IP67 standards
Información de órdenes
- Ordering Information
- Meter dimensions: 6-1/2 in.H x 1-1/2 in. dia. (16.5 x 3.8cm). Shipping weight (meter only): 4.5 oz. (125g).
Garantía
Un año de garantía.
Especificaciones
± 0,01 | |
Función de retención, apagado automático, mensajes de error, resistente al agua, al polvo y flota | |
Automático | |
0,01 | |
0,1 °C | |
None | |
IP-67 | |
±0,1 pH | |
pH de -1 a 15 | |
De 0 °C a 50 °C | |
1,5 in |
± 1 °C | |
pH | |
Desde -1 hasta 15 | |
Desde 1 hasta 3 | |
LCD | |
EE. UU., NIST | |
1 año | |
0.1pH | |
De 32,0° a 122,0 °F | |
16,5 cm | |
3,8 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Oakton™ Pantalla grande resistente al agua pHTestr™ 30