Learn More
o-Xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11400163
o-Xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400163
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11400163
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11358.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
o-Xylene is widely used in the production of phthalic anhydride. It is also used in fuels as well as fuel additives. It can be used in the production of isophthalic acid and terephthalic acid. It is utilized in polyvinyl chloride production, alkyl resin and unsaturated polyester resins. It is also used as a solvent in paint, varnish, glue, printing ink, dyes and in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El o-xileno se utiliza ampliamente en la producción de anhídrido ftálico. También se utiliza en combustibles, así como en aditivos para combustibles. Se puede utilizar en la producción de ácido isoftálico y ácido tereftálico. Se utiliza en la producción de cloruro de polivinilo, resina de alquilo y resinas de poliéster insaturadas. También se utiliza como disolvente en pintura, barniz, pegamento, tinta de impresión, colorantes y caucho.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter dietílico. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes
CAS 95-47-6
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008519
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nombre IUPAC 1,2-xileno
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylene
Punto de fusión -25°C
Densidad 0.877
Punto de ebullición 143°C to 145°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.505
Fórmula lineal (CH3)2C6H4
Número UN UN1307
Beilstein 1815558
Índice Merck 14,10081
Información de solubilidad Miscible with ethanol,diethylether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253751 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberA11358.0F,A11358.AE,A11358.AP
Número de lote10250584 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/04/2024 Catalog NumberA11358.0F,A11358.AE,A11358.AP
Número de loteP15K035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2024 Catalog NumberA11358.0F,A11358.AE,A11358.AP
Número de loteP15K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2024 Catalog NumberA11358.0F,A11358.AE,A11358.AP
Número de lote10212671 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2024 Catalog NumberA11358.0F,A11358.AE,A11358.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: o-Xylene
RUO – Research Use Only
Título del producto
o-Xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >