Learn More
Hexafluorofosfato de O-(1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11445627
Hexafluorofosfato de O-(1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445627
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11445627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23597.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent for solid-phase peptide synthesis. It has been shown to effectively suppress racemization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de O-(1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N′,N′-tetrametiluronio se utiliza como reactivo de acoplamiento para la síntesis de péptidos en fase sólida. Se ha demostrado que suprime eficazmente la racemización.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94790-37-1
Fórmula molecular C11H16F6N5OP
Peso molecular (g/mol) 379.247
Número MDL MFCD00075445
Clave InChI UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
Nombre IUPAC [benzotriazol-1-iloxi(dimetilamino)metilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 7328329
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.25
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexafluorofosfato de O-(1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >