Learn More
Merck Filtros de red de nailon, 100 μm
Membrana de nailon hidrófila
Marca:  Merck NY1H00010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10156440
  • 799.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 20-06-2025
Descripción
Membrana de nailon hidrófila
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
  • Amplia gama de tamaños de poro disponibles
  • Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
100 μm
Plano
Hidrófilo
100 °C
80 µm
118,1 x 11,81 in. (300 x 30 cm)
300 cm
30 cm
3 cm
Nailon
100 °C
Filtración de partículas, análisis de partículas, prefiltración de disolventes y monitorización de pintura
44 %
0,003 in
Filtro de red
118,1 in
11,81 in
1,18 in
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Merck Filtros de red de nailon, 100 μm > Tamaño de poro: 100 μm; dimensiones: 30 x 300 cm