Learn More
Merck Filtros de red de nailon, 1,2 μm
Membrana de nailon hidrófila
174.00€ - 250.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | ≥0,4 bares, aire con agua |
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla. |
Material | Nailon |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11760443
|
Merck
RNWP02500 |
25 mm |
174.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11770443
|
Merck
RNWP04700 |
47 mm |
250.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Membrana de nailon hidrófila
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 μm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 μm.Our 5 μm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
- Wide range of pore sizes available
- Resistant to aggressive solvents
Applications: Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Nailon | |
No estéril | |
100Pack | |
Membranas de filtración |
≥0,4 bares, aire con agua | |
Filtro de pantalla. | |
1,2 μm | |
Promedio 175 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi);687 ml/min x cm2/psi | |
190 μm | |
Hidrófilo |