Learn More
NXT1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marca:  Abnova H00029107-T01.100uL
Código de producto. 16109032
  • 215.00€ / 100 microlitros
Descripción
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
293T
NXT1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
15.51
pCMV-NXT1 full-length
100 μl
Human
Western Blot
BC000759
6.8
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-NXT1 antibody (H00029107-B01) by western blotting
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
NXT1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova > 100 μl