Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The modules originally support whole-transcriptome sequencing (human, mouse, rat) and mRNA sequencing (compatible with all species) applications.
Marca:  Thermo Scientific™ A39119024
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17866306
  • 189.00€ / paquete de 24
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a –20°C
Kit
Collibri™
24 preps
Indexing
RNA sequencing; whole transcriptome; mRNA sequencing; small RNA sequencing
RNA UD Indexes (Set 1-24)
24 preps
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2998149 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA39119024
Número de lote3048155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA39119024
Número de lote2905737 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA39119024
Número de lote3032907 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog NumberA39119024
Número de lote3038488 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog NumberA39119024
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit >