Learn More
Thermo Scientific™ Caldo nutritivo (frasco) Código de producto.: 12776929
Thermo Scientific™ Caldo nutritivo (frasco)
Código de producto. p-7113335
3,0 g ± 0,3 g, 24 frascos universales con tapón de rosca de plástico en una caja, paquete de 24
Click to view available options
Peso de llenado:
10,0 g ± 0,3 g
3,0 g ± 0,3 g
Tipo de empaquetado:
24 frascos universales con tapón de rosca de plástico en una caja
24 frascos universales con tapón de rosca en una caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. 12776929
Marca: Thermo Scientific™ BO0210B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos utilizando estos nutritivos frascos preparados.
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos con los frascos preparados de caldo de nutrientes Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio líquido no selectivo contiene extractos de carne combinados con peptona, extractos de levadura y cloruro sódico para proporcionar los compuestos de nitrógeno, carbono, vitaminas y algunas trazas necesarios para el crecimiento de bacterias.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de caldo de nutrientes prácticos, precargados y preparados.
  • Adecuado para el cultivo general de microorganismos menos exigentes.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formato Frascos Bijou
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Medios
Peso de llenado 3,0 g ± 0,3 g
Tipo de empaquetado 24 frascos universales con tapón de rosca de plástico en una caja
Cantidad 24/paq.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote4485707 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Código de productoBO0210B
Número de lote4475811 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Código de productoBO0210B
Número de lote4470830 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2024 Código de productoBO0210B
Número de lote4460440 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/05/2024 Código de productoBO0210B
Número de lote4455196 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2024 Código de productoBO0210B
Título del producto
Thermo Scientific™ Caldo nutritivo (frasco) >