Learn More
Thermo Scientific™ Caldo nutritivo (frasco)
Código de producto. 12786929
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
10,0 g ± 0,3 g
3,0 g ± 0,3 g
Tipo de empaquetado:
24 frascos universales con tapón de rosca de plástico en una caja
24 frascos universales con tapón de rosca en una caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Peso de llenado Tipo de empaquetado unitSize
12786929 10,0 g ± 0,3 g 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja paquete de 24
12776929 3,0 g ± 0,3 g 24 frascos universales con tapón de rosca de plástico en una caja paquete de 24
2 options
Código de producto. 12786929
Marca: Thermo Scientific™ BO0210E
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos utilizando estos nutritivos frascos preparados.
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos con los frascos preparados de caldo de nutrientes Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio líquido no selectivo contiene extractos de carne combinados con peptona, extractos de levadura y cloruro sódico para proporcionar los compuestos de nitrógeno, carbono, vitaminas y algunas trazas necesarios para el crecimiento de bacterias.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de caldo de nutrientes prácticos, precargados y preparados.
  • Adecuado para el cultivo general de microorganismos menos exigentes.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.
 No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formato Frascos universales
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Medios
Peso de llenado 10,0 g ± 0,3 g
Tipo de empaquetado 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja
Cantidad 24/paq.