Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Tris-Acetate XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 3-8%
El paquete de bienvenida de tris-acetato NuPAGE proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar la minicelda XCell SureLock.
Marca: Thermo Scientific™ EA0375F
441.35 EUR hasta el 2025-06-21
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Descripción
El paquete de bienvenida de tris-acetato NuPAGE proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar la minicelda XCell SureLock. La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast.
El paquete de bienvenida de tris-acetato NuPAGE contiene:
• Minicelda XCell SureLock (EI0001)
• Minigeles de Tris-Acetato NuPAGE (2 cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de tris-acetato SDS NuPAGE, 20X (LA0041)
• Tampón de muestras LDS NuPAGE, 4X (NP0007)
• Agente reductor de muestras NuPAGE, 10X (NP0009)
• Estándar de proteínas preteñido HiMark (LC5699)
Sobre la minicelda XCell Surelock
La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de mini proteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast. La minicelda es sencilla, resistente y fácil de usar. Cada minicelda XCell Surelock puede alojar hasta dos geles por ciclo. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles de Tris-acetato NuPAGE
Los geles de proteína de Tris-acetato NuPAGE proporcionan una separación excelente de proteínas de alto peso molecular. Los geles de Tris-acetato NuPAGE son geles de poliacrilamida de alto rendimiento que simulan las condiciones de desnaturalización o nativas del sistema tradicional laemmli. La fórmula de tampón única mantiene un pH de funcionamiento bajo durante la electroforesis, lo que resulta en una resolución superior de proteínas en comparación con los geles de Tris-glicina SDS-PAGE tradicionales.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Especificaciones
Minicelda XCell SureLock | |
Mini | |
Tris-acetato | |
15 pocillos | |
1 paquete de bienvenida |
Del 3 al 8% | |
1,0 mm | |
De 40 a 500 kDa | |
NuPAGE™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo |