Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Multidishes with HydroCell™ Surface
Inhibit the attachment of adherent cells and enable the formation of cell clusters with Thermo Scientific™ Nunc™ Multidishes with HydroCell™ Surface.
208.44€ - 211.68€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen la recomendación de las normas nacionales americanas (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Color del tapón Clear
Cierre incluido Tapón incluido
Forma del fondo Plano
Color Clear
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Número de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
10687384
Ver documentos
Thermo Scientific™
174909
24 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10135093
Ver documentos
Thermo Scientific™
174910
12 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10278684
Ver documentos
Thermo Scientific™
174919
6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Inhibit the attachment of adherent cells and enable the formation of cell clusters with Thermo Scientific™ Nunc™ Multidishes with Thermo Scientific™ HydroCell™ Surface, featuring super-low cell binding capacity with premium quality.
Features:
  • Minimal cell adhesion—high yield of cells and elimination of unwanted adhesion-induced differentiation
  • Minimal protein adsorption—high yield of cell-secreted proteins
  • Ideal for culturing embryroid bodies, neurospheres or other anchorage-independent cell clusters
  • Sterile and non-pyrogenic
Ordering Information:
  • Individually wrapped with lid
  • Customized bar coding available
Especificaciones
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen la recomendación de las normas nacionales americanas (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tapón incluido
Clear
HydroCell
Lid
1
Clear
Plano
Estéril
Multi Dish
6
Documentos
Product Certifications
For research and single-use only.
Título del producto
Thermo Scientific™ Nunc™ Multidishes with HydroCell™ Surface