Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™ II Código de producto.: 11397714
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™ II
Código de producto. 11397714
4, Vidrio de borosilicato, 1,5, Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles, paquete de 96
Click to view available options
Pocillos:
1
2
4
8
Material:
Vidrio borosilicatado 1.5
Vidrio de borosilicato 1.5
Vidrio de borosilicato de 1.5
Vidrio de borosilicato, 1,5
Descripción:
Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles
Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles
Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles
Sistema de cubreobjetos de vidrio con cámara
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 96
Código de producto. 11397714
Marca: Thermo Scientific™ 155382
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cultive y visualice las células vivas en un único dispositivo. Este cubreobjetos tiene las características ópticas óptimas que se necesitan para la microscopía de alta capacidad de ampliación y el análisis de imágenes confocales.
Cultive, examine y analice las células vivas en un único dispositivo. El cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con base de vidrio de borosilicato n.º 1,5 ofrece las características ópticas óptimas requeridas para la microscopía de alta capacidad de ampliación y el análisis de imágenes confocales. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos. La estructura de la cámara superior no se puede quitar del cubreobjetos.
  • Cámara de medios de poliestireno no desmontable fijada firmemente sobre un cubreobjetos de borosilicato extrafino (n.° 1,5) para ofrecer una visualización óptima con microscopía invertida de alta potencia
  • El intercambio de gases se consigue con una evaporación mínima a través de la cubierta de poliestireno con lengüetas
  • Para el cultivo y la visualización de células vivas
  • Estéril
Información sobre pedidos:
Se suministra estéril en prácticas bandejas de incubación apilables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 4
Área de cultivo 1,7 cm2
Material de la tapa Poliestireno
Descripción Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Vidrio de borosilicato, 1,5
Volumen de trabajo (métrico) De 0.5 a 1.0 ml
Grosor (métrico) Entre 0,16 y 0,19 mm
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas
N.° por paquete 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Esterilidad Estéril
Color del tapón Transparente
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™ II >