Learn More
Thermo Scientific™ Sistema dNunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ Código de producto.: 11377704
Thermo Scientific™ Sistema dNunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™
Código de producto. 11377704
2, Vidrio RS, Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos, paquete de 96
Click to view available options
Pocillos:
1
2
4
8
Material:
Vidrio RS
Descripción:
Portaobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos extraíbles
Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 96
Código de producto. 11377704
Marca: Thermo Scientific™ 154461
Cantidad Precio
1 1188.00€ / paquete de 96
10 1099.38€ / paquete de 96
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Potencie el crecimiento celular directamente sobre portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™.
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, que consta de una II cámara de medios de poliestireno extraíble unida a un portaobjetos de cristal estándar. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos.
  • Complemente estéril, se comercializa en configuraciones de 1, 2, 4 ó 8 pocillos
  • La cubierta con lengüetas se fija sobre la cámara para permitir el intercambio de gases al tiempo que se minimiza la evaporación
  • La herramienta de retirada (incluida) facilita la separación de la cámara del portaobjetos
  • La zona de rotulación Superfrost™ facilita el etiquetado
  • Portaobjetos para microscopio no fluorescente, de vidrio con esquinas redondeadas
  • Adhesivo biocompatible
  • Borde de pocillo hidrófobo e inerte impreso en el portaobjetos
  • Tratado para una excelente fijación y crecimiento de células
  • Separador de portaobjetos incluido en cada paquete
  • Para uso exclusivo en investigación
Incluye:
Herramienta de retirada
Nota:
Superfrost™ es una marca comercial registrada de Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 2
Área de cultivo 4.0 cm²
Material de la tapa Poliestireno
Descripción Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Vidrio RS
Volumen de trabajo (métrico) De 1.0 a 2.0 ml
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas
N.° por paquete 16
Dimensions (LxW) 74 x 25 mm
Esterilidad Estéril
Color del tapón Transparente
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistema dNunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ >