Learn More
Thermo Scientific™ Sistema dNunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™
Potencie el crecimiento celular directamente sobre portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™.
Marca: Thermo Scientific™ 154534
Detalles adicionales : Peso : 2.53800kg
Descripción
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, que consta de una II cámara de medios de poliestireno extraíble unida a un portaobjetos de cristal estándar. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos.
- Complemente estéril, se comercializa en configuraciones de 1, 2, 4 ó 8 pocillos
- La cubierta con lengüetas se fija sobre la cámara para permitir el intercambio de gases al tiempo que se minimiza la evaporación
- La herramienta de retirada (incluida) facilita la separación de la cámara del portaobjetos
- La zona de rotulación Superfrost™ facilita el etiquetado
- Portaobjetos para microscopio no fluorescente, de vidrio con esquinas redondeadas
- Adhesivo biocompatible
- Borde de pocillo hidrófobo e inerte impreso en el portaobjetos
- Tratado para una excelente fijación y crecimiento de células
- Separador de portaobjetos incluido en cada paquete
- Para uso exclusivo en investigación
Incluye:
Herramienta de retirada
Nota:
Superfrost™ es una marca comercial registrada de Erie Scientific.
Especificaciones
8 | |
Poliestireno | |
Cultivo celular | |
De 0.2 a 0.5 ml | |
16 | |
Estéril |
0.7 cm² | |
Portaobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos extraíbles | |
Vidrio RS | |
Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas | |
74 x 25 mm | |
Transparente |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.