Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Descripción
Permita el crecimiento celular (p. ej., neuronas) directamente en un portaobjetos de vidrio aminado con el sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ que incorpora una superficie de crecimiento de CC2 modificada químicamente que imita los caracteres del revestimiento de polilisina. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos con cámaras de medios extraíbles.
- Permanece estable y uniforme durante más de un año sin refrigeración
- La cubierta con lengüetas permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza la evaporación
- Estéril
- El separador de portaobjetos permite separar la cámara del portaobjetos de vidrio
- Proporciona lugares de unión óptimos para células exigentes
- Área de escritura de color azul claro
Incluye: herramienta de extracción
Especificaciones
Especificaciones
Pocillos | 2 |
Área de cultivo | 4.0 cm² |
Material de la tapa | Poliestireno |
Descripción | Portaobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos extraíbles |
Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
Material | Vidrio CC2 (imita la polilisina) |
Volumen de trabajo (métrico) | De 1.0 a 2.0 ml |
Incluye | Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas |
N.° por paquete | 16 |
Dimensions (LxW) | 74 x 25 mm |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Schematics & Diagrams
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.