Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Código de producto.: 11327714
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Código de producto. 11327714
4, Vidrio CC2 (imita la polilisina), Portaobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos extraíbles, paquete de 96
Click to view available options
Pocillos:
1
2
4
8
Material:
Vidrio CC2 (imita la polilisina)
Descripción:
Portaobjetos con cámara de 1 pocillos, con pocillo extraíble
Portaobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos extraíbles
Portaobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos extraíbles
Portaobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos extraíbles
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 96
Código de producto. 11327714
Marca: Thermo Scientific™ 154917
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permita el crecimiento celular directamente sobre un portaobjetos de microscopio de vidrio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide.
Permita el crecimiento celular (p. ej., neuronas) directamente en un portaobjetos de vidrio aminado con el sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ que incorpora una superficie de crecimiento de CC2 modificada químicamente que imita los caracteres del revestimiento de polilisina. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos con cámaras de medios extraíbles.
  • Permanece estable y uniforme durante más de un año sin refrigeración
  • La cubierta con lengüetas permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza la evaporación
  • Estéril
  • El separador de portaobjetos permite separar la cámara del portaobjetos de vidrio
  • Proporciona lugares de unión óptimos para células exigentes
  • Área de escritura de color azul claro
Incluye: herramienta de extracción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 4
Área de cultivo 1,7 cm2
Material de la tapa Poliestireno
Descripción Portaobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos extraíbles
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Vidrio CC2 (imita la polilisina)
Volumen de trabajo (métrico) De 0.5 a 1.0 ml
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas
N.° por paquete 16
Dimensions (LxW) 74 x 25 mm
Esterilidad Estéril
Color del tapón Transparente
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ >