Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™
Descripción
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine las células vivas en un único dispositivo. El cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ con base de vidrio de borosilicato n.º 1 ofrece las características ópticas requeridas para una alta ampliación y análisis de imágenes confocales. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos. La estructura de la cámara superior no se puede quitar del cubreobjetos.
- El cubreobjetos con cámara es perfecto para el análisis de imágenes confocales
- Óptimo para ofrecer una visualización con microscopía invertida de alta potencia
- Cámaras de medios de cultivo de poliestireno no extraíbles aseguradas a un cubreobjetos con cámara de borosilicato de 1,0
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
Pocillos | 2 |
Área de cultivo | 4.2 cm² |
Material de la tapa | Poliestireno |
Descripción | Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles |
Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
Material | Borosilicato |
Volumen de trabajo (métrico) | De 1.2 a 2.0 ml |
Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,17 mm |
Incluye | Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas |
N.° por paquete | 16 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1410075 | Certificado de conformidad | 21/12/2024 | 155380 |
1271900 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 155380 |
1407817 | Certificado de conformidad | 04/06/2024 | 155380 |
1402939 | Certificado de conformidad | 28/04/2024 | 155380 |
1398625 | Certificado de conformidad | 26/03/2024 | 155380 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.