Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™
Descripción
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, que consta de una cámara de medios de poliestireno unida a un portaobjetos de microscopio. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Elija entre un portaobjetos de vidrio sódico-cálcico lavado especializado o portaobjetos de plástico Permanox optimizado para fijación celular. La cámara de medios se puede extraer fácilmente sin necesidad de herramientas.
- Amplia gama de formatos y número de pocillos para satisfacer las necesidades de la aplicación
- Disponible con un portaobjetos de plástico resistente a disolventes Permanox para cultivo celular adherente
- Superficie de escritura para una cómoda identificación de las muestras
- Ahorre tiempo y reactivos al cultivar células directamente en el portaobjetos para microscopio
- En configuraciones de 1, 2, 4, 8 y 16 pocillos; todos miden 25 × 75 mm
- La junta de silicona de uso médico puede retirarse para la colocación de cubreobjetos
- No es necesaria la transferencia de células antes de su visualización/tinción
- Útil para pruebas víricas y de micoplasma, estudios de cromosomas, pruebas de toxicidad e inmunocitología
- Apto para su uso con marcadores fluorescentes
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
Pocillos | 2 |
Área de cultivo | 4,2 cm2 |
Material de la tapa | Poliestireno |
Descripción | Portaobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos extraíbles |
Tratamiento de superficie | Nunclon Delta |
Material | Plástico Permanox |
Volumen de trabajo (métrico) | 1,2 a 2,0 ml |
Incluye | Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas |
N.° por paquete | 16 |
Dimensions (LxW) | 75 x 25 mm |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1319555 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 177429 |
1383821 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 177429 |
1275670 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 177429 |
1383821 | Certificado de conformidad | 28/04/2023 | 177429 |
1319555 | Certificado de conformidad | 25/06/2021 | 177429 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.