Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ Código de producto.: 10051021
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™
Código de producto. 10051021
8, Vidrio sodocálcico, 16 PCS
Click to view available options
Pocillos:
1
2
4
8
16
Material:
Plástico Permanox
Vidrio sodocálcico
Tamaño de la unidad:
16 PCS
paquete de 16
paquete de 96
Código de producto. 10051021
Marca: Thermo Scientific™ 177402
Cantidad Precio
1 216.00€ / paquete de 16
6 190.99€ / paquete de 16
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Potencie el crecimiento de células dependientes de anclaje directamente sobre el portaobjetos de microscopio mediante la cámara extraíble exclusiva del sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, que consta de una cámara de medios de poliestireno unida a un portaobjetos de microscopio. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Elija entre un portaobjetos de vidrio sódico-cálcico lavado especializado o portaobjetos de plástico Permanox optimizado para fijación celular. La cámara de medios se puede extraer fácilmente sin necesidad de herramientas.
  • Amplia gama de formatos y número de pocillos para satisfacer las necesidades de la aplicación
  • Disponible con un portaobjetos de plástico resistente a disolventes Permanox para cultivo celular adherente
  • Superficie de escritura para una cómoda identificación de las muestras
  • Ahorre tiempo y reactivos al cultivar células directamente en el portaobjetos para microscopio
  • En configuraciones de 1, 2, 4, 8 y 16 pocillos; todos miden 25 × 75 mm
  • La junta de silicona de uso médico puede retirarse para la colocación de cubreobjetos
  • No es necesaria la transferencia de células antes de su visualización/tinción
  • Útil para pruebas víricas y de micoplasma, estudios de cromosomas, pruebas de toxicidad e inmunocitología
  • Apto para su uso con marcadores fluorescentes
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 8
Área de cultivo 0,8 cm2
Material de la tapa Poliestireno
Descripción Portaobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos extraíbles
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Vidrio sodocálcico
Volumen de trabajo (métrico) De 0,2 a 0,4 ml
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas
N.° por paquete 16
Dimensions (LxW) 75 x 25 mm
Esterilidad Estéril
Color del tapón Transparente
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1429818 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/06/2025 Código de producto177402
Número de lote1425231 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/05/2025 Código de producto177402
Número de lote1417610 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha08/01/2025 Código de producto177402
Número de lote1302667 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/12/2024 Código de producto177402
Número de lote1323017 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/12/2024 Código de producto177402
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ >