Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: Transparente; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
Marca:  Thermo Scientific™ 265202
745.81 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10592835
  • 973.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
Placas transparentes de poliestireno de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc con superficies con y sin tratamiento para cultivo celular, las cuales se han optimizado para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 384 pocillos permiten la reducción del volumen de reactivos y de muestras, lo que resulta rentable y permite cribar más muestras. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
Las placas de poliestireno de 384 pocillos Nunc tienen una forma cuadrada con fondo redondo, lo que elimina la absorción de líquidos.
  • El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
  • Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
  • Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares.
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
  • Volúmenes de trabajo flexibles: 10-100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Código de barras personalizado disponible
Con tapa
Sin tratar, con tapa, estéril, 25/100
25/paq., 100/caja
Transparente
Poliestireno
384
Estéril
Plano
25 microplacas
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
0,084 cm2/pocillo
16 x 24
Nunc™
Microplaca
120 μl
De 10 to 100 μL
Sin tratar
100 Microplacas
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1429225 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha20/06/2025 Catalog Number265202
Número de lote1419926 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha30/01/2025 Catalog Number265202
Número de lote1375331 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number265202
Número de lote1271494 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number265202
Número de lote1429225 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/05/2025 Catalog Number265202
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate > 25/paq., 100/caja