Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: Transparente; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
Marca:  Thermo Scientific™ 242765
311.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10354611
  • 416.00€ / paquete de 30
Solo quedan null
En stock
Descripción
Placas transparentes de poliestireno de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc con superficies con y sin tratamiento para cultivo celular, las cuales se han optimizado para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 384 pocillos permiten la reducción del volumen de reactivos y de muestras, lo que resulta rentable y permite cribar más muestras. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
Las placas de poliestireno de 384 pocillos Nunc tienen una forma cuadrada con fondo redondo, lo que elimina la absorción de líquidos.
  • El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
  • Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
  • Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares.
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
  • Volúmenes de trabajo flexibles: 10-100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Código de barras personalizado disponible
Con tapa
Sin tratar, con tapa, estéril, 1/30
1/paq., 30/caja
Transparente
Poliestireno
96
Estéril
Plano
1 Microplates
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
0,084 cm2/pocillo
16 x 24
Nunc™
Microplaca
120 μl
De 10 to 100 μL
Sin tratar
30 Microplates
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate > 1/paq., 30/caja