Learn More
Macherey-Nagel™ Kit NucleoSpin Plasmid QuickPure™
Cuenta con una membrana de sílice especialmente tratada que acelera el procedimiento mediante la combinación de lavado y secado en un solo paso. Macherey-Nagel™ NucleoSpin Plasmid QuickPure™ proporciona una purificación de ADN plasmídico a pequeña escala ultrarrápida que ahorra tiempo y dinero.
Marca: Macherey-Nagel™ 740615.50
Descripción
Con el método NucleoSpin™ Plasmid QuickPure, el cultivo de bacterias se lisa de acuerdo con la lisis alcalina. El lisado se elimina por centrifugación y el sobrenadante se carga en la columna NucleoSpin™ Plasmid QuickPure. Las contaminaciones como sales, metabolitos, nucleasas y componentes celulares macromoleculares solubles se eliminan por un solo paso de lavado con tampón AQ. El ADN plasmídico puro finalmente se eluye en condiciones de baja fuerza iónica con un tampón AE ligeramente alcalino (5 mM Tris-CL, pH 8,5). El ADN plasmídico preparado es adecuado para todas las aplicaciones posteriores habituales.
Componentes del kit:
Tampón de resuspensión, tampón de lisis, tampón de neutralización, tampón de lavado, tampón de elución, ARNasa A, columnas NucleoSpin™ Plasmid QuickPure, tubos de recogida, manual de usuario
Características:
- Producción: Hasta 15 μg
- Procedimiento ultrarrápido: 18 minipreparaciones en 11 min
- Volumen de elución: 50 μl
- Material de muestras: De 1 ml a 3 ml de cultivo de E. coli
- Muy buena relación precio-rendimiento
- Tecnología de membrana de sílice
- Capacidad de fijación: 15 μg
- Sin uso de disolventes orgánicos
- Preparación a pequeña escala ultrarrápida de ADN plasmídico
- Ácidos nucleicos de alta pureza adecuados para todas las aplicaciones posteriores habituales
- Vectores < 15 kb
- Formato: Minicolumnas de centrifugación
Especificaciones
Temperatura ambiente (18–25 °C) | |
Microcentrífuga estándar de sobremesa | |
Tampón de resuspensión A1, tampón de lisis A2 (sin LyseControl), tampón de neutralización A3, tampón de lavado AQ (concentrado), tampón de elución AE, ARNasa A (liofilizada), columnas de NucleoSpin™ Plasmid QuickPure (anillos de color amarillo oscuro), tubos de recogida (2 ml) y manual del usuario | |
NucleoSpin Plasmid QuickPure | |
Volumen de cultivo: Copia alta de 1–3 ml | |
Tiempo de preparación: 11 min/18 prep. |
Minicolumna de centrifugación | |
Purificación/Aislamiento de ADN plasmídico | |
50 Preps | |
Liofilizado | |
<15 kbp | |
<15 μg (cultivo de 1–3 ml) |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt