Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ Carbohydrate
Marca: Macherey-Nagel™ 721595.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
10 μm | |
Precolumna para HPLC/CC | |
NUCLEOSIL™ Carbohidrato | |
Acetonitrilo/agua | |
Amino | |
Separación RP de mono y disacáridos | |
Esférica |
8 mm | |
4 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
L8 |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ Carbohydrate > Diámetro interno:4mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido