Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para CC Nucleosil™ C6H5
Marca: Macherey-Nagel™ 721862.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
8% | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
Sí | |
No |
Desde 2 hasta 8 | |
8 mm | |
Precolumna para HPLC/CC | |
NUCLEOSIL™ Phenyl | |
Acetonitrilo/agua | |
Fenil | |
RP y cromatografía de emparejamiento de iones | |
Esférica | |
Hidrófobo, p-p | |
L11 |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para CC Nucleosil™ C6H5 > Diámetro interno:4mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido