Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC de fase NUCLEOSIL™ 120-3 C18
Diseñada para cromatografía de fase inversa Las columnas de HPLC de fase Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 son columnas analíticas EC no polares con desactivación terminal y fases de sílice modificadas con octadecilo para HPLC. Las columnas presentan partículas de 3 μm y tamaño de poro de 120 Å, con un contenido de carbono del 11 %.
Marca: Macherey-Nagel™ 720055.46
809.68 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
NUCLEOSIL™ es una familia de sílices esféricas totalmente porosas. Presentan una estructura de SiO2 muy pura y uniforme y han obtenido una amplia aceptación como paquetes cromatográficos rutinarios para campos muy diferentes de la cromatografía moderna. Son una opción absolutamente fiable para aplicaciones que implican columnas analíticas y preparativas, con muchas ventajas:
- Alta eficiencia debido a la estrecha distribución del tamaño de las partículas
- Alto rendimiento de separación gracias a las técnicas de unión optimizadas
- Estabilidad química y mecánica altas
- Capacidad de carga y tasas de recuperación altas
- Alta reproducibilidad de lote a lote
Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, con interacciones de silanol ligeramente residual.
Especificaciones
No polar | |
Octadecilo | |
Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
0,65 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
11 % | |
Sí | |
Acero inoxidable |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
hidrófobos | |
250 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
120 Å | |
1 unidad | |
200 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna para EC |