Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 NH2-RP
Marca: Macherey-Nagel™ 721605.40RP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
3,5% | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
Sí | |
L8 |
Desde 2 hasta 8 | |
8 mm | |
Precolumna para HPLC/CC | |
NUCLEOSIL™ NH2-RP | |
Acetonitrilo/agua | |
Amino | |
HPLC | |
Esférica | |
Intercambio de iones hidrófobos débiles |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 NH2-RP > Diámetro interno:4mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido