Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 C18 Nautilus Código de producto.: 10451652
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 C18 Nautilus
Código de producto. 10451652 Tienda Macherey-Nagel Productos
4 mm, paquete de 3
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 10451652
Marca: Macherey-Nagel™ 721140.40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Especificaciones
Carga de carbono 16%
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Precolumna para HPLC/CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ C18 Nautilus
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L60
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 C18 Nautilus >