Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleosil™ 100-5
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Química de columna | Sílice |
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octadecilo polimérico |
Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
Para utilizar con | HPLC |
Longitud (métrico) | 250 mm |
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 1 a 9 |
Mostrar más |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleosil™ 100-5 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido