Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Química de columna | Octadecilo |
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octadecilo |
Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
Para utilizar con | Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE |
Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
Hidrofobicidad | Sí |
Longitud (métrico) | 250 mm |
Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
Forma de partícula | Esférica |
Mostrar más |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido