Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 HD Código de producto.: 10154841
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00€
    870.00€ / cada uno
    Ahorro 38.00€
    4% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 HD
Código de producto. p-8012254 Tienda Macherey-Nagel Productos
125 mm, 4,6 mm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10154841
Marca: Macherey-Nagel™ 720191.46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00€
    870.00€ / cada uno
    Ahorro 38.00€
    4% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Columnas HPLC Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD, diámetro: 4 mm, longitud: 125 mm; carga de carbono: 20 %, formato de columna: Columna analítica, Tipo de columna: fase reversa, desactivada: sí, Presión máx.: 5800 psi (400 bar), Material de relleno: Sílice de alta densidad, tamaño de partícula: 3 um, pH: de 2 a 9
Columnas HPLC Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD, diámetro: 4 mm, longitud: 125 mm, carga de carbono: 20 %, formato de columna: Columna analítica, Tipo de columna: fase reversa, desactivada: sí, Presión máx.: 5800 psi (400 bar), Material de relleno: Sílice de alta densidad, tamaño de partícula: 3 um, pH: de 2 a 9
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 HD
Material de embalaje Sílice de alta densidad
Carga de carbono 20 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 HD >