Specifications
| Química de columna | Octadecilo |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC, GC, TLC, SPE |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Show More |