Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa RP 18 C18 Nucleoshell™, 2,7 μm, 4 mm x 100 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7,80%; tamaño de poro: 90 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Macherey-Nagel™ 763134.40
800.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Columna de análisis | |
4 mm | |
100 mm | |
2,7 μm | |
90 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
7,80% | |
Sí | |
Columna para EC |
Octadecilo | |
Para LC-MS y HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
De 1 a 11 | |
1 unidad | |
130 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
HPLC, LC-MS |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa RP 18 C18 Nucleoshell™, 2,7 μm, 4 mm x 100 mm > DI: 4 mm; longitud: 100 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido