Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fenil/hexil de fase inversa Nucleodur™, 1,8 μm, 2 mm x 100 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Macherey-Nagel™ 760566.20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Columna de análisis | |
2 mm | |
Interacciones p-p e hidrófobas. | |
13050 psi (900 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
Fenil/Hexil | |
10 % | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
HPLC, LC-MS |
Fenilhexilo | |
Para LC-MS y HPLC | |
100 mm | |
Esférica | |
De 1 a 10 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L11 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna para EC |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fenil/hexil de fase inversa Nucleodur™, 1,8 μm, 2 mm x 100 mm > Diámetro interno: 2 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido