Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleodur™ C18 Isis
Marca:  Macherey-Nagel™ 760413.30
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12418457
  • 656.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Especificaciones
Sílice
Octadecilo polimérico
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 Isis
20 %
Sí
Columna de análisis para EC
Columna de análisis
3 mm
150 mm
Acetonitrilo/agua
De 1 a 10
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Selectividad estérica
Fase reversa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleodur™ C18 Isis > D.I.: 3mm; longitud: 150mm