Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC analítica Nucleodur™ C18 HTec EC Código de producto.: 12748742
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC analítica Nucleodur™ C18 HTec EC
Código de producto. p-8012207 Tienda Macherey-Nagel Productos
50 mm, 2 mm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12748742
Marca: Macherey-Nagel™ 760311.20
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo monomérico
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 HT
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC analítica Nucleodur™ C18 HTec EC >