Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Gravity
Marca: Macherey-Nagel™ 761124.40
219.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
18% | |
3 μm | |
110Å | |
4 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
Sí |
De 1 a 11 | |
8 mm | |
Precolumna para CC | |
NUCLEODUR™ C18 Gravity | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
Separaciones farmacéuticas, aminoácidos derivados, medicamentos | |
Esférica | |
L1 |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Gravity > D.I.:4mm; tamaño de partícula:3um.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido