Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC analítica Nucleodur™ C18
Utilice columnas estándar EC para HPLC (cromatografía líquida de alta resolución) analítica. Las columnas estándar analíticas EC Nucleodur™ C18 cuentan con una amplia variedad de longitudes y diámetros internos.
Marca: Macherey-Nagel™ 760103.40
Descripción
Características principales:
- Estable en sistemas de fases móviles 100 % acuosas
- Interesantes características de selectividad polar
- Excelente desactivación de la base; adecuada para LC-MS gracias a su bajo sangrado
Características técnicas:
- Fase especial con desactivación terminal polar
- Tamaño de poro 110 Å
- Tamaños de partículas 1,8 μ m, 3 μm y 5 μm
- Partículas de 7 y 10 μm para propósitos preparativos a petición
- Contenido de carbono 14 %
- Estabilidad del pH 1–9
Aplicación recomendada:
- Analgésicos, antibióticos de penicilina, bases de ácidos nucleicos, vitaminas solubles en agua, agentes complejos, ácidos orgánicos
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 por gravedad | |
18 % | |
Sí | |
Columna de análisis para EC |
Columna de análisis | |
4 mm | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 1 a 11 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |