Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar para EC analítica Nucleodur™ 100-5 CN
Marca: Macherey-Nagel™ 760150.46
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
Ciano | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
n-heptano | |
60 °C | |
Ciano (CN) | |
7 % | |
Sí | |
Columna de análisis para EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
250 mm | |
n-heptano | |
De 1 a 8 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L10 | |
Sílice de alta pureza modificada por cianopropilo | |
Modo mixto | |
Fase normal y reversa |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna estándar para EC analítica Nucleodur™ 100-5 CN > D.I.: 4,6mm; longitud: 250 mm; fase móvil: n-heptano
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido