missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Human NTRK3 (TRKC), His Tag Recombinant Protein
Human NTRK3 (TRKC), His Tag Recombinant Protein
632.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002521 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 41.2 kDa |
Alias de gen | NTRK3 (TRKC) |
Familia Quinasa | Neurotrophic Receptor (NTRK) Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11513477
|
Thermo Scientific™
PV3617 |
10μg |
632.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10185772
|
Thermo Scientific™
PV4116 |
1 mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
NTRK3 (TRKC) belongs to the neurotrophic factor family of related polypeptides central to the development and maintenance of the mammalian nervous system.Especificaciones
NP_002521 | |
41.2 kDa | |
Neurotrophic Receptor (NTRK) Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 4 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
NTRK3 (TRKC) | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Recombinant, Catalytic Domain, Cytoplasmic |