Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de unión NTC
Limpia ADN monocatenario. El tampón de unión NTC Macherey-Nagel™ está diseñado para obtener una mayor producción para pequeños fragmentos utilizando el kit de limpieza de PCR y gel NucleoSpin™ Se utiliza para purificar ADN monocatenario corto y para extraer ARN monocatenario pequeño de los geles de agarosa.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740654.100
Código de producto. 11922312
  • 45.70€ / 100 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Limpieza de PCR y gel NucleoSpin™ es un kit dos en uno con recuperación optimizada y volumen de elución para purificación de PCR y extracción de gel. El protocolo garantiza la eliminación completa de contaminaciones para su uso en aplicaciones posteriores, como clonación, secuenciación, PCR y análisis de restricciones.
El tampón de unión NTC es un tampón complementario que obtiene mayores rendimientos para pequeños fragmentos en comparación con el tampón NTI, que se incluye en el kit. Por lo general, 200 μl de tampón NTC se mezcla con 100 μl de muestra o 100 mg de gel de agarosa al <2 %. (Utilice 400 μl de NTC para 100 mg de gel de agarosa al >2 %.)
Aplicaciones:
  • Limpieza/purificación de ADN monocatenario corto
  • Extraiga el ARN monocatenario pequeño de los geles de agarosa
  • Consiga la recuperación completa de fragmentos <50 pb, incluso oligonucleótidos de cebador
Especificaciones
Especificaciones
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-Up Kit
100 mL
For clean-up of single-stranded DNA and for Extraction of single-stranded RNA from agarose gel
Binding Buffer NTC
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium thiocyanate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tampón de unión NTC > Cantidad: 100 mL