missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NR1D2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00009975-T01.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
293T | |
NR1D2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 63.8kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NR1D2 antibody (Mfr. No. H00009975-B01) by Western Blot. | |
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Western Blot | |
NM_005126.2 | |
pCMV-NR1D2 full-length | |
100 μl | |
Human |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 100UL NR1D2 293T Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ NR1D2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01) > 100 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido