Learn More
Cytiva Medios de afinidad de flujo rápido Sepharose™ 4 nProtein A
Se utilizan para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales. Los medios de afinidad de flujo rápido Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™4 contienen proteína A nativa acoplada a flujo rápido de sefarosa 4.
Marca: Cytiva 17-5280-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Baja fuga de proteína A con casi el doble del total de capacidad de unión de la IgG a la Protein A Sepharosa CL-4B
- Se utiliza en procesos a gran escala aprobados por la FDA
- Fabricados sin utilizar componentes de origen animal
- La rigidez y el alto grado de sustitución de la matriz Sepharose 4 Fast Flow facilita el rápido procesado de grandes volúmenes de fluido de cultivo celular diluido
- Alta estabilidad química, térmica y mecánica
- Soporta altas concentraciones de agentes contaminantes en los enlaces de hidrógeno
Especificaciones
5 ml | |
Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales | |
> 35 mg de IgG humana/ml | |
150 a 250 cm/Hoμr | |
9,84 in | |
100 kPa | |
De 3 a 9 | |
Proteína nativa A (S. aureus) |
Ningún cambio significativo en el rendimiento cromatográfico tras 1 semana de almacenamiento en 8 M de urea, 6 M de Gua-HCI, alcohol bencílico al 2 % o etanol al 20 % | |
De 2 °C a 8 °C | |
Medios de flujo rápido nProtein A Sepharose 4 | |
90 μm | |
25 cm | |
Agarosa entrecruzada al 4 % | |
Etanol al 20 % |
Título del producto
Cytiva Medios de afinidad de flujo rápido Sepharose™ 4 nProtein A > Tamaño del paquete: 5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido