Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para JAK2 (fosforilada) [pY1007/pY1008] humana
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ KHO5621
569.42 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Includes: Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos para JAK2; patrón de JAK2 [pY1007/pY1008]; tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección de JAK2 [pY1007/pY1008]; IgG-HRP anticonejo (100X); diluyente de HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación
Descripción
El kit está diseñado para detectar y cuantificar el nivel de JAK2 (fosforilada) [pY1007/pY1008] en lisados de células de humanos o ratones frescos o congelados. El ensayo reconoce la JAK2 (fosforilada) [pY1007/pY1008] tanto natural como recombinante. Principio del método Se ha recubierto un anticuerpo de captura monoclonal específico para JAK2 (fosforilada) [pY1007/pY1008] en los pocillos de la placa de 96 pocillos. Durante la primera incubación, los patrones y las muestras se pipetan en los pocillos y el antígeno se une al anticuerpo inmovilizado (captura). Después del lavado, se añade a los pocillos un anticuerpo de conejo específico para la proteína objetivo y sirve como anticuerpo de detección al unirse a la proteína inmovilizada capturada durante la primera incubación. Después del lavado, se añade un IgG anticonejo etiquetado como peroxidasa de rábano picante. Esto se une al anticuerpo de detección para completar la estructura tipo sandwich de cuatro miembros. Después de una tercera incubación y lavado para eliminar toda la enzima no ligada, se añade una solución de sustrato (TMB), sobre la que actúa la enzima unida para producir color. La intensidad de este producto coloreado es directamente proporcional a la concentración de proteína objetivo presente en la muestra original y la densidad óptica puede leerse en un lector de microplacas estándar. Validación rigurosa Cada lote ELISA se somete a pruebas de calidad
La cinasa activadora Jano 2 (JAK2) es una tirosina cinasa no receptora que participa en varios procesos como el crecimiento celular, el desarrollo, la diferenciación y las modificaciones de histonas. En respuesta a una variedad de citocinas o factores relacionados (p. ej., interferón, interleucinas), las JAK se activan mediante fosforilación en 2 residuos de tirosina adyacentes. La activación de las JAK puede llevar a la fosforilación de las proteínas STAT (transductores de señal y activadores de transcripción), que dimerizan y translocan al núcleo. Una vez translocadas al núcleo, las proteínas STAT pueden modificar la transcripción de numerosos genes, lo que incluye genes estimulados por interferón. La JAK2 es necesaria para la iniciación del complejo receptor de IFN gamma, y la JAK1 funciona como amplificador. Algunos estudios han sugerido que el papel de la JAK2 podría ser realizado por Tyk2 y JAK3 si se posicionaran correctamente dentro del complejo receptor de IFN gamma. Las mutaciones que afectan a este gen pueden provocar el síndrome de Budd-Chiari, policitemia vera, trombocitemia 3, mielofibrosis o leucemia mielógena aguda.Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
O60674,Q62120 | |
< 1,5 U/ml | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Lisados celulares | |
Humano, ratón | |
16452, 3717 | |
4 h | |
4,5% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
96 pruebas | |
Lisado celular, 10 μL | |
Humano, ratón | |
4 h |
1,6-100 U/ml | |
1,6 U/ml | |
Kit de ELISA | |
Tirosina cinasas citoplasmáticas | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
JTK10,THCYT3 | |
7,5% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección, anticonejo-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
JAK2 | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
418062-004 | Certificado de análisis | 22/05/2025 | |
418062-003 | Certificado de análisis | 19/05/2025 |