Learn More
Invitrogen™ Tampón de ánodo Novex™ IEF (50X) Código de producto.: 11519076
Invitrogen™ Tampón de ánodo Novex™ IEF (50X)
Código de producto. 11519076
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11519076
Marca: Invitrogen™ LC5300
Un tampón de ánodo de IEF premezclado y optimizado
El tampón de ánodo de IEF Novex (50X) es un tampón de ánodo de IEF premezclado optimizado para su uso con geles de IEF Novex. IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Los tampones de IEF premezclados y optimizados reducen la variabilidad y garantizan resultados uniformes.
Isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tampón Tampones de cátodos y ánodos
Concentración 50 X
Tipo de gel IEF
Tipo de producto Tampón de ánodo IEF
Compatibilidad del gel Geles de IEF Novex™
Línea de productos Novex™
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote3001367 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2024 Código de productoLC5300
Número de lote2947587 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/06/2024 Código de productoLC5300
Número de lote2831036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2024 Código de productoLC5300
Número de lote2666623 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/05/2023 Código de productoLC5300
Número de lote2502968 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2022 Código de productoLC5300
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Tampón de ánodo Novex™ IEF (50X) >