Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassettes with Combs, Midi, 12 + 2 well
Vierta geles medios con estos casetes de plástico vacíos de un solo uso y premontados con peines
Marca: Invitrogen™ WC1012
64.50 EUR hasta el 2025-06-21
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Includes: 10 casetes (con peines de 12 + 2 pocillos) por paquete
Requires : Se requiere un sistema de electroforesis de celda media XCell4 SureLock™ para procesar los geles.
Descripción
- Los casetes están sellados en tres lados para evitar fugas y no requieren el uso de un soporte de preparación especial
- Los geles vertidos en estos casetes tienen un grosor de 1,0 mm
- Los casetes tienen perfiles de pocillos impresos para facilitar la carga del gel
Fundición de geles, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
10 casetes (con 12 + 2 peines de pocillos) por paquete | |
Midi | |
Casete de gel vacío | |
1 pack | |
Temperatura ambiente | |
8 cm |
XCell4 SureLock Midi | |
1,0 mm | |
Pocillo de 12 + 2 | |
Vertical | |
1,0 mm | |
13 cm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
25010600 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | WC1012 |
22110300 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | WC1012 |
23042602 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | WC1012 |
23081100 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | WC1012 |
24051301 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | WC1012 |